Läs mer
Trajan™ Sprutan med fast nål för Beckman/Altex, Rheodyne , SSI , Valco Ventiler
Volym (metrisk):
25μ L
50 μl
250μ L
500 μL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
- Noggranna och reproducerbara injektioner
- Speciellt designad för Beckman/Altex, Rheodyne , Valco , SSI ventiler
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (fat) |
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.37 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.028 mm |
| Produkttyp | Manuell spruta |
| Modell | 500F-LC |
| Volym (metrisk) | 500 μL |
| Nålpunktstil | LC |
| För användning med (utrustning) | Beckman/Altex, Rheodyne , SSI , Valco Ventiler |