missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Trajan Scientific and Medical™ 500F-LLX-GT Instrumentspruta

Produktkod. 15248493
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
500 μL
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15248493

Brand: Trajan Scientific and Medical™ 007232

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Noggranna och reproducerbara injektioner. 60 mm slaglängd, 6-32 UNC gänga i kolvknappen

  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
  • Spädare/Dispenser Instrument spruta

Specifikationer

Material Borosilikatglas (fat), PTFE (kolv)
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Längd (metrisk) 60 mm
Produkttyp Instrumentspruta
Modell 500F-LLX-GT
Volym (metrisk) 500 μL
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.