missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Reagecon 500mL pH buffer 9.23 DIN 19267 25°C
Brand: Reagecon 109235
500mL pH buffer 9.23 DIN 19267 25°C
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
Signalord
Riskkategorier
Faroangivelser
Skyddsangivelse
Kompletterande information
- Buffer Solution pH 9.23 @25°C according to DIN19267
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Innehåller: boric acid
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering