Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Flex Western Starter Kit
Beskrivning
De iBind™ Flex Western System erbjuder automatiserad western blot-bearbetning och kan rymma olika blot-format inklusive midi, mini och vertikalt skurna remsor. Baserat på Sequential Lateral Flow-teknologi (SLF) är alla blockerings-, antikroppsinkubations- och tvättsteg under immunodetektion handsfree. Jämfört med manuella metoder iBind Flex Western System kräver mindre primär antikropp, möjliggör reproducerbara resultat och är kompatibelt med nedströms detektionsprotokoll.
De Invitrogen™ iBind™ Flex Western System erbjuder:
De Invitrogen™ iBind™ Flex Western System erbjuder:
- Flexibla —alternativ optimerar antikroppsanvändningen, ändrar format och minskar praktisk tid
- Kostnadsbesparingar —använder upp till 80 % mindre primär antikropp
- Reproducerbarhet —automatiserad bearbetning ger förbättrad blot-to-blot-konsistens
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Startsats |
| Kapacitet | en midi-blot, sex vertikalt skurna remsor, två miniblottar |
| Innehåll och lagring | •1 iBind Flex Western-enhet • 10 iBind Flexkort, förvara i rumstemperatur. • 1 iBind Flex Solution Kit, förvara vid 2 –8 °C. |
| Kit Innehåll | 10 iBind kort, 1 iBind lösning kit, Västerländsk enhet |
| Körtid | ∼2,5 timmar |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Detektionsmetod | Kromogen, kemiluminescens, fluorescens |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Produktlinje | iBind |
| Kvantitet | 1 kit |