Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Flex Western-enhet
Produktkod. 17134609
Change view
Typ:
Western-enhet
Kvantitet:
1 enhet
2 enheter
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Kvantitet Förpackningsstorlek
17134609 Western-enhet 2 enheter -
15357268 Western-enhet 1 enhet Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17134609 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer SLF20002PK
 Begränsad artikel
I lager
Tillåter bättre antigen-antikroppsinteraktion och lösningar flyter mellan iBind™ Kort och membran för maximal interaktion mellan protein och antikropp
De iBind™ Flex Western System erbjuder automatiserad western blot-bearbetning och kan rymma olika blot-format inklusive midi, mini och vertikalt skurna remsor. Baserat på Sequential Lateral Flow-teknologi (SLF) är alla blockerings-, antikroppsinkubations- och tvättsteg under immunodetektion handsfree. Jämfört med manuella metoder iBind Flex Western System kräver mindre primär antikropp, möjliggör reproducerbara resultat och är kompatibelt med nedströms detektionsprotokoll.
De Invitrogen™ iBind™ Flex Western System erbjuder:
  • Flexibla —alternativ optimerar antikroppsanvändningen, ändrar format och minskar praktisk tid
  • Kostnadsbesparingar —använder upp till 80 % mindre primär antikropp
  • Reproducerbarhet —automatiserad bearbetning ger förbättrad blot-to-blot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kapacitet 1 Midi Blot, 6 vertikalt skurna remsor, 2 Mini Blots
Detektionsmetod Fluorescens, kemiluminiscens, kromogen
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje iBind Böja
Körtid ∼2,5 timmar.
Genomströmning 1 midi-blot, 6 vertikalt skurna remsblottar, 2 mini-blottar
Typ Western-enhet
Kvantitet 2 enheter
Löpande dimension Horisontell