Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Flex Western-enhet
Produktkod. p-5013578
Typ:
Western-enhet
Kvantitet:
1 enhet
2 enheter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15357268
Brand: Invitrogen™ SLF2000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillåter bättre antigen-antikroppsinteraktion och lösningar flyter mellan iBind™ Kort och membran för maximal interaktion mellan protein och antikropp
De iBind™ Flex Western System erbjuder automatiserad western blot-bearbetning och kan rymma olika blot-format inklusive midi, mini och vertikalt skurna remsor. Baserat på Sequential Lateral Flow-teknologi (SLF) är alla blockerings-, antikroppsinkubations- och tvättsteg under immunodetektion handsfree. Jämfört med manuella metoder iBind Flex Western System kräver mindre primär antikropp, möjliggör reproducerbara resultat och är kompatibelt med nedströms detektionsprotokoll.
De Invitrogen™ iBind™ Flex Western System erbjuder:
  • Flexibla —alternativ optimerar antikroppsanvändningen, ändrar format och minskar praktisk tid
  • Kostnadsbesparingar —använder upp till 80 % mindre primär antikropp
  • Reproducerbarhet —automatiserad bearbetning ger förbättrad blot-to-blot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 Midi Blot, 6 vertikalt skurna remsor, 2 Mini Blots
Detektionsmetod Fluorescens, kemiluminescens, kromogen
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje iBind Böja
Körtid ∼2,5 timmar.
Genomströmning 1 Midi Blot, 6 vertikalt skurna remsor, 2 Mini Blots
Typ Western-enhet
Inkluderar Roller
Kvantitet 1 enhet