Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 10 000 D MWCO Standard RC Förbehandlade dialyssatser
Produktkod. 15340702
Change view
Diameter (metrisk):
7.5 mm
15 mm
20.4 mm
29 mm
Längd (metrisk):
0,45 ml/cm vol./längd
1,8 ml/cm vol./längd
3,3 ml/cm vol./längd
6,4 ml/cm vol./längd
Förpackningsstorlek:
1m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15340702 29 mm 6,4 ml/cm vol./längd 1m
15310702 7.5 mm 0,45 ml/cm vol./längd 1m
15320702 15 mm 1,8 ml/cm vol./längd 1m
15330702 20.4 mm 3,3 ml/cm vol./längd 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15340702 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132120T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00 SEK
    1810.65 SEK / 1m
    Save 289.35 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Innehåller
  • 1 meter förbehandlade rör, ett par stängningar och 5 öppningsplektrar
Med kemiskt behandlade slangar för att ta bort alla spårhalter av tungmetaller och sulfidföreningar
  • Hydrofil, symmetrisk porositet
  • Utjämnad i vatten
  • Förpackad våt i konserveringslösning av 0,05 % natriumazid
  • För små experiment eller för att kvalificera ett membran för en viss applikation
Specifikationer
Produkttyp Dialysis Kit
MWCO 10 kDa
Formatera Tubing
Diameter (metrisk) 29 mm
Längd (metrisk) 6,4 ml/cm vol./längd
Kvantitet 1 m slang/sats