Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 10 000 D MWCO Standard RC Förbehandlade dialyssatser
Produktkod. p-5013587
Diameter (metrisk):
7.5 mm
15 mm
20.4 mm
29 mm
Längd (metrisk):
0.45 mL/cm vol./length
1.8 mL/cm vol./length
3,3 ml/cm vol./längd
6,4 ml/cm vol./längd
Förpackningsstorlek:
1m
Produktkod. 15340702
Brand: Spectrum™ 132120T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
  • 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
Med kemiskt behandlade slangar för att ta bort alla spårhalter av tungmetaller och sulfidföreningar
  • Hydrofil, symmetrisk porositet
  • Utjämnad i vatten
  • Förpackad våt i konserveringslösning av 0,05 % natriumazid
  • För små experiment eller för att kvalificera ett membran för en viss applikation
Specifikationer
MWCO 10 kDa
Diameter (metrisk) 29 mm
Längd (metrisk) 6,4 ml/cm vol./längd
Kvantitet 1 m slang/sats