Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 25 000 D MWCO Standard RC Förbehandlade dialyssatser
Produktkod. 15300712
Change view
Diameter (metrisk):
7.5 mm
18 mm
22 mm
Längd (metrisk):
0,45 ml/cm vol./längd
2,5 ml/cm vol./längd
3,7 ml/cm vol./längd
Förpackningsstorlek:
1m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15300712 18 mm 2,5 ml/cm vol./längd 1m
15310712 22 mm 3,7 ml/cm vol./längd 1m
15390702 7.5 mm 0,45 ml/cm vol./längd 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15300712 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132126T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1990.00 SEK
    1810.65 SEK / 1m
    Save 179.35 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 13-10-2026
Innehåller
  • 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
Med kemiskt behandlade slangar för att ta bort alla spårhalter av tungmetaller och sulfidföreningar
  • Hydrofil, symmetrisk porositet
  • Utjämnad i vatten
  • Förpackad våt i konserveringslösning av 0,05 % natriumazid
  • För små experiment eller för att kvalificera ett membran för en viss applikation
Specifikationer
MWCO 25 kDa
Diameter (metrisk) 18 mm
Längd (metrisk) 2,5 ml/cm vol./längd
Kvantitet 1 m slang/sats