Läs mer
Spectrum™ Labs 0,1 - 0,5 kD Biotech CE Dialysis Kits
Produktkod. 15320662
Change view
Diameter (metrisk):
6.4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Längd (metrisk):
0,32 ml/cm vol./längd
0,79 ml/cm vol./längd
1,8 ml/cm vol./längd
3,1 ml/cm vol./längd
Förpackningsstorlek:
1m
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) unitSize
15320662 6.4 mm 0,32 ml/cm vol./längd 1m
15340662 20 mm 3,1 ml/cm vol./längd 1m
15330662 15 mm 1,8 ml/cm vol./längd 1m
11570940 10 mm 0,79 ml/cm vol./längd Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15320662 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 131048T
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • 1m Biotech CE-slang i 0,05 % natriumazid
  • Två universalrörförslutningar
  • Fem öppningsval
Med slang tillverkad av biologiskt inert och ultrarent Biotech cellulosaestermembran
Idealisk för små, kritiska dialysapplikationer som kräver den mer kortfattade selektiviteten och retentionen som tillhandahålls av Biotech Cellulose Ester (CE) membran än standardkvalitet RC
  • Hydrofil, symmetrisk porositet
  • För små slangbehovsapplikationer eller utvärdering av ett specifikt dialysmembran
  • Inkluderar 1 m slang med ett par slangförslutningar och 5 öppningshakar
Specifikationer
MWCO 0,1 till 0,5 kDa
Diameter (metrisk) 6.4 mm
Längd (metrisk) 0,32 ml/cm vol./längd
Kvantitet 1 m slang/sats
Innehåll och lagring Rekommenderad förvaring i kyl (4-8 °C).