Läs mer
Spectrum™ Labs 0,1 - 0,5 kD Biotech CE Dialysis Kits
Produktkod. p-5021993
Diameter (metrisk):
6.4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Längd (metrisk):
0,32 ml/cm vol./längd
0,79 ml/cm vol./längd
1,8 ml/cm vol./längd
3,1 ml/cm vol./längd
Förpackningsstorlek:
1m
Varje
Produktkod. 15340662
Brand: Spectrum™ 131060T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
  • 1m Biotech CE-slang i 0,05 % natriumazid
  • Två universalrörförslutningar
  • Fem öppningsval
Med slang tillverkad av biologiskt inert och ultrarent Biotech cellulosaestermembran
Idealisk för små, kritiska dialysapplikationer som kräver den mer kortfattade selektiviteten och retentionen som tillhandahålls av Biotech Cellulose Ester (CE) membran än standardkvalitet RC
  • Hydrofil, symmetrisk porositet
  • För små slangbehovsapplikationer eller utvärdering av ett specifikt dialysmembran
  • Inkluderar 1 m slang med ett par slangförslutningar och 5 öppningshakar
Specifikationer
MWCO 0,1 till 0,5 kDa
Diameter (metrisk) 20 mm
Längd (metrisk) 3,1 ml/cm vol./längd
Kvantitet 1 m slang/sats
Innehåll och lagring Rekommenderad förvaring i kyl (4-8 °C).