Learn More
Spectrum™ Labs 0,5 - 1,0 kD Biotech CE Dialysis Kits
Description
Includes
- 1 m rulle Biotech CE dialysslang (16 mm platt bredd)
- 2 universalrörförslutningar
- 5 slangöppningshakar
Idealisk för små, kritiska dialysapplikationer som kräver den mer kortfattade selektiviteten och retentionen som tillhandahålls av Biotech Cellulose Ester (CE) membran än standardkvalitet RC
- Hydrofil, symmetrisk porositet
- För små slangbehovsapplikationer eller utvärdering av ett specifikt dialysmembran
- Inkluderar 1 m slang med ett par slangförslutningar och 5 öppningshakar
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Försökssats för dialys |
| MWCO | 0,5 till 1 kDa |
| Material | Cellulosaester |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (engelska) | 0,39 tum |
| Längd (metrisk) | 0,79 ml/cm vol./längd |
| Kit Innehåll | 1 m rulle Biotech grade CE dialysmembranslang, 2 universalförslutningar, 5 öppningsplockar |
| Kvantitet | Vardera |
| För användning med (applikation) | Idealisk för små, kritiska dialysapplikationer |