Läs mer
Spectrum™ Labs 0,5 - 1,0 kD Biotech CE Dialysis Kits
Produktkod. 15360662
Change view
Diameter (metrisk):
6.4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Längd (metrisk):
0,32 ml/cm vol./längd
0,79 ml/cm vol./längd
1,8 ml/cm vol./längd
3,1 ml/cm vol./längd
Förpackningsstorlek:
1m
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15360662 15 mm 1,8 ml/cm vol./längd 1m
15370662 20 mm 3,1 ml/cm vol./längd 1m
15350662 6.4 mm 0,32 ml/cm vol./längd 1m
11550940 10 mm 0,79 ml/cm vol./längd Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15360662 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 131093T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2598.48 SEK
    2058.67 SEK / 1m
    Save 539.81 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Innehåller
  • 1m Biotech CE-slang i 0,05 % natriumazid
  • Två universalrörförslutningar
  • Fem öppningsval
Med slang tillverkad av biologiskt inert och ultrarent Biotech cellulosaestermembran
Idealisk för små, kritiska dialysapplikationer som kräver den mer kortfattade selektiviteten och retentionen som tillhandahålls av Biotech Cellulose Ester (CE) membran än standardkvalitet RC
  • Hydrofil, symmetrisk porositet
  • För små slangbehovsapplikationer eller utvärdering av ett specifikt dialysmembran
  • Inkluderar 1 m slang med ett par slangförslutningar och 5 öppningshakar
Specifikationer
Produkttyp Dialysis Tubing
MWCO 0,5 till 1,0 kDa
Formatera Tubing
Diameter (metrisk) 15 mm
Längd (metrisk) 1,8 ml/cm vol./längd
Kvantitet 1 m slang/sats