Läs mer
Spectrum™ Labs 0,5 - 1,0 kD Biotech CE Dialysis Kits
Beskrivning
Innehåller
- 1m Biotech CE-slang i 0,05 % natriumazid
- Två universalrörförslutningar
- Fem öppningsval
Idealisk för små, kritiska dialysapplikationer som kräver den mer kortfattade selektiviteten och retentionen som tillhandahålls av Biotech Cellulose Ester (CE) membran än standardkvalitet RC
- Hydrofil, symmetrisk porositet
- För små slangbehovsapplikationer eller utvärdering av ett specifikt dialysmembran
- Inkluderar 1 m slang med ett par slangförslutningar och 5 öppningshakar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dialysis Tubing |
| MWCO | 0,5 till 1,0 kDa |
| Formatera | Tubing |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Längd (metrisk) | 3,1 ml/cm vol./längd |
| Kvantitet | 1 m slang/sats |