Läs mer
Spectrum™ Labs 50 kD Biotech CE-dialyskit
Produktkod. 15380672
Diameter (metrisk):
6.4 mm
15 mm
20 mm
Längd (metrisk):
0,32 ml/cm vol./längd
1,8 ml/cm vol./längd
3,1 ml/cm vol./längd
Förpackningsstorlek:
1m
Produktkod. 15380672
Brand: Spectrum™ 131381T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
  • 1m Biotech CE-slang i 0,05 % natriumazid
  • Två universalrörförslutningar
  • Fem öppningsval
Med slang tillverkad av biologiskt inert och ultrarent Biotech cellulosaestermembran
Idealisk för små, kritiska dialysapplikationer som kräver den mer kortfattade selektiviteten och retentionen som tillhandahålls av Biotech Cellulose Ester (CE) membran än standardkvalitet RC
  • Hydrofil, symmetrisk porositet
  • För små slangbehovsapplikationer eller utvärdering av ett specifikt dialysmembran
  • Inkluderar 1 m slang med ett par slangförslutningar och 5 öppningshakar
Specifikationer
MWCO 50 kDa
Diameter (metrisk) 15 mm
Längd (metrisk) 1,8 ml/cm vol./längd
Kvantitet 1 m slang/sats