Läs mer
Spectrum™ Labs 100 kD Biotech CE-dialyskit
Produktkod. 15320682
Change view
Diameter (metrisk):
6.4 mm
15 mm
20 mm
Längd (metrisk):
0,32 ml/cm vol./längd
1,8 ml/cm vol./längd
3,1 ml/cm vol./längd
Förpackningsstorlek:
1m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15320682 20 mm 3,1 ml/cm vol./längd 1m
15310682 15 mm 1,8 ml/cm vol./längd 1m
15300682 6.4 mm 0,32 ml/cm vol./längd 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15320682 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 131420T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2235.00 SEK
    2114.31 SEK / 1m
    Save 120.69 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 29-12-2026
Innehåller
  • 1m Biotech CE-slang i 0,05 % natriumazid
  • Två universalrörförslutningar
  • Fem öppningsval
Med slang tillverkad av biologiskt inert och ultrarent Biotech cellulosaestermembran
Idealisk för små, kritiska dialysapplikationer som kräver den mer kortfattade selektiviteten och retentionen som tillhandahålls av Biotech Cellulose Ester (CE) membran än standardkvalitet RC
  • Hydrofil, symmetrisk porositet
  • För små slangbehovsapplikationer eller utvärdering av ett specifikt dialysmembran
  • Inkluderar 1 m slang med ett par slangförslutningar och 5 öppningshakar
Specifikationer
Produkttyp Dialysis Trial Kit
MWCO 100 kDa
Formatera Tubing
Diameter (metrisk) 20 mm
Längd (metrisk) 3,1 ml/cm vol./längd
Kvantitet 1 m slang/sats