Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 1 6-8 kD MWCO Standard RC Torrdialyssatser
Beskrivning
Innehåller
- 1m eller 5m av Spectra/Por 1 dialysslang
- 1 Standard Spectra/Por Stängning (för flytkraft)
- 1 viktad Spectra/Por Stängning (för orientering)
- 2 st självhäftande slangöppnare
- För grundläggande dialysapplikationer eller utvärdering av dialysslangar för dialysapplikationer
- Förpackad torr med glycerin (blötlägg i vatten)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Trial Kit |
| MWCO | 6 till 8 kDa |
| Membran | Regenererad cellulosa |
| Formatera | Tubing |
| Diameter (metrisk) | 20.4 mm |
| Diameter (engelska) | 0,8 tum. |
| Längd (engelska) | 16 ft. |
| Längd (metrisk) | 5 m |
| Kapacitet (metrisk) | 3.3 mL |
| Kit Innehåll | 5m rulle Spectra/Por™ 1, 2 eller 3 dialysslangar, 1 standard spektra/por stängning (hjälper flytkraft), 1 viktat spektra/por stängning (hjälper vertikal orientering), 5 öppningsplockar |
| Visa mer |