Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 1 6-8 kD MWCO Standard RC Torrdialyssatser
Produktkod. 11521040
Change view
Diameter (metrisk):
6.4 mm
14.6 mm
20.4 mm
25.5 mm
32 mm
64 mm
76 mm
Längd (metrisk):
0,32 ml/cm vol./längd
0,32 ml/cm volym/längd
1.7 mL/cm
3,3 ml/cm vol./längd
32 ml/cm vol./längd
46 ml/cm vol./längd
5 m
5,1 ml/cm vol./längd
7,9 ml/cm vol./längd
Kvantitet:
1 m slang/kit
5 m slang/kit
Vardera
Förpackningsstorlek:
1m
5m
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
11521040 32 mm 5 m Vardera 5m
15370752 76 mm 46 ml/cm vol./längd 5 m slang/kit 5m
15350752 64 mm 32 ml/cm vol./längd 5 m slang/kit 5m
15380752 76 mm 46 ml/cm vol./längd 1 m slang/kit 1m
15330752 32 mm 7,9 ml/cm vol./längd 1 m slang/kit 1m
15360752 64 mm 32 ml/cm vol./längd 1 m slang/kit 1m
15320752 25.5 mm 5,1 ml/cm vol./längd 1 m slang/kit 1m
15300752 20.4 mm 3,3 ml/cm vol./längd 1 m slang/kit 1m
15310752 25.5 mm 5,1 ml/cm vol./längd 5 m slang/kit 5m
15380742 14.6 mm 1.7 mL/cm 1 m slang/kit 1m
15370742 14.6 mm 1.7 mL/cm 5 m slang/kit 5m
15350742 6.4 mm 0,32 ml/cm vol./längd 5 m slang/kit 5m
15360742 6.4 mm 0,32 ml/cm volym/längd 1 m slang/kit 1m
11511040 20.4 mm 5 m Vardera 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 11521040 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132665T
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Innehåller
  • 1m eller 5m av Spectra/Por 1 dialysslang
  • 1 Standard Spectra/Por Stängning (för flytkraft)
  • 1 viktad Spectra/Por Stängning (för orientering)
  • 2 st självhäftande slangöppnare
Med regenererad cellulosamembranslang av standardkvalitet för applikationer med betydande storleksskillnader mellan MW-arter som separeras
  • För grundläggande dialysapplikationer eller utvärdering av dialysslangar för dialysapplikationer
  • Förpackad torr med glycerin (blötlägg i vatten)
Specifikationer
Produkttyp Trial Kit
MWCO 6 till 8 kDa
Membran Regenererad cellulosa
Diameter (metrisk) 32 mm
Diameter (engelska) 1,2 tum
Längd (engelska) 16 ft.
Längd (metrisk) 5 m
Kapacitet (metrisk) 7.9 mL
Kit Innehåll 5m rulle Spectra/Por™ 1, 2 eller 3 dialysslangar, 1 standard spektra/por stängning (hjälper flytkraft), 1 viktat spektra/por stängning (hjälper vertikal orientering), 5 öppningsplockar
Kvantitet Vardera
För användning med (applikation) Idealisk för dialys med små volymer eller utvärdering av membran för en applikation