Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 1 6-8 kD MWCO Standard RC Torrdialyssatser
Beskrivning
Innehåller
- 1m eller 5m av Spectra/Por 1 dialysslang
- 1 Standard Spectra/Por Stängning (för flytkraft)
- 1 viktad Spectra/Por Stängning (för orientering)
- 2 st självhäftande slangöppnare
- För grundläggande dialysapplikationer eller utvärdering av dialysslangar för dialysapplikationer
- Förpackad torr med glycerin (blötlägg i vatten)
Specifikationer
Specifikationer
| MWCO | 6 till 8 kDa |
| Diameter (metrisk) | 25.5 mm |
| Längd (metrisk) | 5,1 ml/cm vol./längd |
| Kvantitet | 5 m slang/kit |