Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 1 6-8 kD MWCO Standard RC Torrdialyssatser
Diameter (metrisk):
6.4 mm
14.6 mm
20.4 mm
25.5 mm
32 mm
64 mm
76 mm
Längd (metrisk):
0,32 ml/cm vol./längd
0.32 mL/cm vol./length
1.7 mL/cm
3.3 mL/cm vol./length
32 mL/cm vol./length
32 ml/cm vol./längd
46 mL/cm vol./length
46 ml/cm vol./längd
5 m
5,1 ml/cm vol./längd
5.1 mL/cm vol./length
7.9 mL/cm vol./length
Kvantitet:
1 m Tubing/Kit
5 m slang/kit
Vardera
Förpackningsstorlek:
1m
5m
Beskrivning
Innehåller
- 1m or 5m of Spectra/Por 1 dialysis tubing
- 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
- 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- 2 adhesive tubing openers
- For basic dialysis applications, or evaluating dialysis tubing for dialysis application
- Packaged dry with glycerin (soak in water)
Specifikationer
Specifikationer
| MWCO | 6 to 8 kDa |
| Diameter (metrisk) | 32 mm |
| Längd (metrisk) | 7.9 mL/cm vol./length |
| Kvantitet | 1 m Tubing/Kit |