Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 1 6-8 kD MWCO Standard RC Torrdialyssatser
Produktkod. 15350742
Diameter (metrisk):
6.4 mm
14.6 mm
20.4 mm
25.5 mm
32 mm
64 mm
76 mm
Längd (metrisk):
0,32 ml/cm vol./längd
0.32 mL/cm vol./length
1.7 mL/cm
3.3 mL/cm vol./length
32 mL/cm vol./length
32 ml/cm vol./längd
46 mL/cm vol./length
46 ml/cm vol./längd
5 m
5,1 ml/cm vol./längd
5.1 mL/cm vol./length
7.9 mL/cm vol./length
Kvantitet:
1 m Tubing/Kit
5 m slang/kit
Vardera
Förpackningsstorlek:
1m
5m
Produktkod. 15350742
Brand: Spectrum™ 132645T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
  • 1m eller 5m av Spectra/Por 1 dialysslang
  • 1 Standard Spectra/Por Stängning (för flytkraft)
  • 1 viktad Spectra/Por Stängning (för orientering)
  • 2 st självhäftande slangöppnare
Med regenererad cellulosamembranslang av standardkvalitet för applikationer med betydande storleksskillnader mellan MW-arter som separeras
  • För grundläggande dialysapplikationer eller utvärdering av dialysslangar för dialysapplikationer
  • Förpackad torr med glycerin (blötlägg i vatten)
Specifikationer
MWCO 6 till 8 kDa
Diameter (metrisk) 6.4 mm
Längd (metrisk) 0,32 ml/cm vol./längd
Kvantitet 5 m slang/kit