Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 1 6-8 kD MWCO Standard RC Torrdialyssatser
Produktkod. 15360742
Diameter (metrisk):
6.4 mm
14.6 mm
20.4 mm
25.5 mm
32 mm
64 mm
76 mm
Längd (metrisk):
0,32 ml/cm vol./längd
0.32 mL/cm vol./length
1.7 mL/cm
3.3 mL/cm vol./length
32 mL/cm vol./length
32 ml/cm vol./längd
46 mL/cm vol./length
46 ml/cm vol./längd
5 m
5,1 ml/cm vol./längd
5.1 mL/cm vol./length
7.9 mL/cm vol./length
Kvantitet:
1 m Tubing/Kit
5 m slang/kit
Vardera
Förpackningsstorlek:
1m
5m
Produktkod. 15360742
Brand: Spectrum™ 132 645T1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
  • 1m or 5m of Spectra/Por 1 dialysis tubing
  • 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
  • 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • 2 adhesive tubing openers
Med regenererad cellulosamembranslang av standardkvalitet för applikationer med betydande storleksskillnader mellan MW-arter som separeras
  • For basic dialysis applications, or evaluating dialysis tubing for dialysis application
  • Packaged dry with glycerin (soak in water)
Specifikationer
MWCO 6 to 8 kDa
Diameter (metrisk) 6.4 mm
Längd (metrisk) 0.32 mL/cm vol./length
Kvantitet 1 m Tubing/Kit