Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 12-14 kD MWCO Standard RC Torrdialyssatser
Produktkod. 12771138
Change view
Diameter (metrisk):
6.5 mm
16 mm
29 mm
67 mm
76 mm
Längd (metrisk):
0,32 ml/cm vol./längd
0,32 ml/cm volym/längd
2 mL/cm
34 ml/cm vol./längd
46 ml/cm vol./längd
5 m
6.4 mL/cm
Kvantitet:
1 m slang/kit
5 m slang/kit
Vardera
Förpackningsstorlek:
1m
5m
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
12771138 16 mm 5 m Vardera Varje
15310762 16 mm 2 mL/cm 1 m slang/kit 1m
15320762 29 mm 6.4 mL/cm 1 m slang/kit 1m
15390752 6.5 mm 0,32 ml/cm vol./längd 5 m slang/kit 5m
15300762 6.5 mm 0,32 ml/cm volym/längd 1 m slang/kit 1m
11541040 29 mm 5 m Vardera 5m
15340762 67 mm 34 ml/cm vol./längd 5 m slang/kit 5m
15350762 67 mm 34 ml/cm vol./längd 1 m slang/kit 1m
15360762 76 mm 46 ml/cm vol./längd 5 m slang/kit 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12771138 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132678T
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-12-2026
Includes
  • 1m eller 5m av Spectra/Por 2 dialysslangar
  • 1 Standard Spectra/Por Stängning (för flytkraft)
  • 1 viktad Spectra/Por Stängning (för orientering)
  • 2 st självhäftande slangöppnare
Med regenererad cellulosamembranslang av standardkvalitet för applikationer med betydande storleksskillnader mellan MW-arter som separeras
  • För tillämpningar med högre permeabilitet, eller utvärdering av dialysslangar för dialysapplikation
  • Förpackad torr med glycerin (blötlägg i vatten)
Especificaciones
Produkttyp Trial Kit
MWCO 12 till 14 kDa
Material Regenererad cellulosa
Formatera Tubing
Diameter (metrisk) 16 mm
Diameter (engelska) 0,6 tum
Längd (engelska) 16 ft.
Längd (metrisk) 5 m
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Kit Innehåll 5m rulle Spectra/Por™ 1, 2 eller 3 dialysslangar, 1 standard spektra/por stängning (hjälper flytkraft), 1 viktat spektra/por stängning (hjälper vertikal orientering), 5 öppningsplockar
Kvantitet Vardera
För användning med (applikation) Idealisk för dialys med små volymer eller utvärdering av membran för en applikation
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.