Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 12-14 kD MWCO Standard RC Torrdialyssatser
Diameter (metrisk):
6.5 mm
16 mm
29 mm
67 mm
76 mm
Längd (metrisk):
0,32 ml/cm vol./längd
0.32 mL/cm vol./length
2 mL/cm
34 mL/cm vol./length
34 ml/cm vol./längd
46 ml/cm vol./längd
5 m
6.4 mL/cm
Kvantitet:
1 m Tubing/Kit
5 m slang/kit
Vardera
Unit Size:
1m
5m
Varje
Description
Includes
- 1m eller 5m av Spectra/Por 2 dialysslangar
- 1 Standard Spectra/Por Stängning (för flytkraft)
- 1 viktad Spectra/Por Stängning (för orientering)
- 2 st självhäftande slangöppnare
- För tillämpningar med högre permeabilitet, eller utvärdering av dialysslangar för dialysapplikation
- Förpackad torr med glycerin (blötlägg i vatten)
Specifications
Specifications
| MWCO | 12 till 14 kDa |
| Diameter (metrisk) | 67 mm |
| Längd (metrisk) | 34 ml/cm vol./längd |
| Kvantitet | 5 m slang/kit |