Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 12-14 kD MWCO Standard RC Torrdialyssatser
Produktkod. 15390752
Change view
Diameter (metrisk):
6.5 mm
16 mm
29 mm
67 mm
76 mm
Längd (metrisk):
0,32 ml/cm vol./längd
0.32 mL/cm vol./length
2 mL/cm
34 mL/cm vol./length
34 ml/cm vol./längd
46 ml/cm vol./längd
5 m
6.4 mL/cm
Kvantitet:
1 m Tubing/Kit
5 m slang/kit
Vardera
Förpackningsstorlek:
1m
5m
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Kvantitet unitSize
15390752 6.5 mm 0,32 ml/cm vol./längd 5 m slang/kit 5m
15310762 16 mm 2 mL/cm 1 m Tubing/Kit 1m
15320762 29 mm 6.4 mL/cm 1 m Tubing/Kit 1m
15300762 6.5 mm 0.32 mL/cm vol./length 1 m Tubing/Kit 1m
11541040 29 mm 5 m Vardera 5m
15340762 67 mm 34 ml/cm vol./längd 5 m slang/kit 5m
15350762 67 mm 34 mL/cm vol./length 1 m Tubing/Kit 1m
15360762 76 mm 46 ml/cm vol./längd 5 m slang/kit 5m
12771138 16 mm 5 m Vardera Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15390752 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132676T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
  • 1m eller 5m av Spectra/Por 2 dialysslangar
  • 1 Standard Spectra/Por Stängning (för flytkraft)
  • 1 viktad Spectra/Por Stängning (för orientering)
  • 2 st självhäftande slangöppnare
Med regenererad cellulosamembranslang av standardkvalitet för applikationer med betydande storleksskillnader mellan MW-arter som separeras
  • För tillämpningar med högre permeabilitet, eller utvärdering av dialysslangar för dialysapplikation
  • Förpackad torr med glycerin (blötlägg i vatten)
Specifikationer
MWCO 12 till 14 kDa
Diameter (metrisk) 6.5 mm
Längd (metrisk) 0,32 ml/cm vol./längd
Kvantitet 5 m slang/kit