Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 3 3,5 kD MWCO Standard RC Torrdialyssatser
Produktkod. 11571060
Change view
Diameter (metrisk):
11.5 mm
29 mm
34 mm
Längd (metrisk):
1,1 ml/cm vol./längd
5 m
6,4 ml/cm vol./längd
9,3 ml/cm vol./längd
Kvantitet:
1 m slang/kit
5 m slang/kit
Förpackningsstorlek:
1m
5m
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Kvantitet unitSize
11571060 34 mm 5 m 5 m slang/kit 5m
15360772 29 mm 6,4 ml/cm vol./längd 5 m slang/kit 5m
15370772 29 mm 6,4 ml/cm vol./längd 1 m slang/kit 1m
15380772 34 mm 9,3 ml/cm vol./längd 1 m slang/kit 1m
15340772 11.5 mm 1,1 ml/cm vol./längd 1 m slang/kit 1m
12791138 11.5 mm 1,1 ml/cm vol./längd 5 m slang/kit Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11571060 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132725T
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • 1m or 5m of Spectra/Por 3 dialysis tubing
  • 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
  • 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • 2 adhesive tubing openers
Med regenererad cellulosamembranslang av standardkvalitet för applikationer med betydande storleksskillnader mellan MW-arter som separeras
  • För grundläggande dialysapplikationer eller utvärdering av dialysslangar för dialysapplikationer
  • Förpackad torr med glycerin (blötläggning i vatten) eller utan glycerin (ingen blötläggning krävs)
Specifikationer
Produkttyp Trial Kit
MWCO 3,5 kDa
Membran Regenererad cellulosa
Diameter (metrisk) 34 mm
Diameter (engelska) 0,2 tum
Längd (engelska) 16 ft.
Längd (metrisk) 5 m
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 9.3 mL
Kit Innehåll 5m rulle Spectra/Por™ 1, 2 eller 3 dialysslangar, 1 standard spektra/por stängning (hjälper flytkraft), 1 viktat spektra/por stängning (hjälper vertikal orientering), 5 öppningsplockar
Kvantitet 5 m slang/kit
För användning med (applikation) idealisk för dialys med små volymer eller utvärdering av membran för en applikation