Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 3 3,5 kD MWCO Standard RC Torrdialyssatser
Produktkod. 12791138
Diameter (metrisk):
11.5 mm
29 mm
34 mm
Längd (metrisk):
1,1 ml/cm vol./längd
1.1 mL/cm vol./length
5 m
6,4 ml/cm vol./längd
6.4 mL/cm vol./length
9.3 mL/cm vol./length
Kvantitet:
1 m Tubing/Kit
5 m slang/kit
Förpackningsstorlek:
1m
5m
Varje
Produktkod. 12791138
Brand: Spectrum™ 132720T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
  • 1m or 5m of Spectra/Por 3 dialysis tubing
  • 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
  • 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • 2 adhesive tubing openers
Med regenererad cellulosamembranslang av standardkvalitet för applikationer med betydande storleksskillnader mellan MW-arter som separeras
  • För grundläggande dialysapplikationer eller utvärdering av dialysslangar för dialysapplikationer
  • Förpackad torr med glycerin (blötläggning i vatten) eller utan glycerin (ingen blötläggning krävs)
Specifikationer
MWCO 3,5 kDa
Membran Regenererad cellulosa
Diameter (metrisk) 11.5 mm
Längd (metrisk) 1,1 ml/cm vol./längd
Kit Innehåll 5m rulle Spectra/Por™ 1, 2 eller 3 dialysslangar, 1 standard spektra/por stängning (hjälper flytkraft), 1 viktat spektra/por stängning (hjälper vertikal orientering), 5 öppningsplockar
Kvantitet 5 m slang/kit
För användning med (applikation) Idealisk för dialys med små volymer eller utvärdering av membran för en applikation