Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 3 3,5 kD MWCO Standard RC Torrdialyssatser
Beskrivning
Innehåller
- 1 eller 5 meter med Spectra/Por 3 dialysslangar
- 1 Standardstängning Spectra/Por (för flytkraft)
- 1 viktad Spectra/Por Closure (för orientering)
- 2 limröröppnare
- För grundläggande dialysapplikationer eller utvärdering av dialysslangar för dialysapplikationer
- Förpackad torr med glycerin (blötläggning i vatten) eller utan glycerin (ingen blötläggning krävs)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dialysis Trial Kit |
| MWCO | 3,5 kDa |
| Formatera | Tubing |
| Diameter (metrisk) | 29 mm |
| Längd (metrisk) | 6,4 ml/cm vol./längd |
| Kvantitet | 5 m slang/kit |