Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 3 3,5 kD MWCO Standard RC Torrdialyssatser
Produktkod. 15380772
Diameter (metrisk):
11.5 mm
29 mm
34 mm
Längd (metrisk):
1,1 ml/cm vol./längd
1.1 mL/cm vol./length
5 m
6,4 ml/cm vol./längd
6.4 mL/cm vol./length
9.3 mL/cm vol./length
Kvantitet:
1 m Tubing/Kit
5 m slang/kit
Förpackningsstorlek:
1m
5m
Varje
Produktkod. 15380772
Brand: Spectrum™ 132 725T1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
  • 1m or 5m of Spectra/Por 3 dialysis tubing
  • 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
  • 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • 2 adhesive tubing openers
Med regenererad cellulosamembranslang av standardkvalitet för applikationer med betydande storleksskillnader mellan MW-arter som separeras
  • For basic dialysis applications, or evaluating dialysis tubing for dialysis application
  • Packaged dry with glycerin (soak in water) or without glycerin (no soaking required)
Specifikationer
MWCO 3.5 kDa
Diameter (metrisk) 34 mm
Längd (metrisk) 9.3 mL/cm vol./length
Kvantitet 1 m Tubing/Kit