Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 5 12-14 kD MWCO Standard RC Torrdialyssatser
Diameter (metrisk):
48 mm
89 mm
Längd (metrisk):
18 mL/cm vol./length
18 ml/cm vol./längd
62 mL/cm vol./length
62 ml/cm vol./längd
Kvantitet:
1 m Tubing/Kit
5 m slang/kit
Förpackningsstorlek:
1m
5m
Beskrivning
Innehåller
5 m of Spectra/Por 5 dialysis tubing and 2 closures
- För förstärkt för viktapplikationer eller utvärdering av dialysslangar för dialysapplikation
- Förpackad torr utan glycerin (ingen blötläggning krävs)
Specifikationer
Specifikationer
| MWCO | 12 till 14 kDa |
| Diameter (metrisk) | 89 mm |
| Längd (metrisk) | 62 ml/cm vol./längd |
| Kvantitet | 5 m slang/kit |