Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 5 12-14 kD MWCO Standard RC Torrdialyssatser
Produktkod. p-5039908
Diameter (metrisk):
48 mm
89 mm
Längd (metrisk):
18 mL/cm vol./length
18 ml/cm vol./längd
62 mL/cm vol./length
62 ml/cm vol./längd
Kvantitet:
1 m Tubing/Kit
5 m slang/kit
Förpackningsstorlek:
1m
5m
Produktkod. 15340782
Brand: Spectrum™ 132 757T1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
5 m of Spectra/Por 5 dialysis tubing and 2 closures
Med regenererad cellulosamembranslang av standardkvalitet för applikationer med betydande storleksskillnader mellan MW-arter som separeras
  • For reinforced for weight applications, or evaluating dialysis tubing for dialysis application
  • Packaged dry without glycerin (no soaking required)
Specifikationer
MWCO 12 to 14 kDa
Diameter (metrisk) 89 mm
Längd (metrisk) 62 mL/cm vol./length
Kvantitet 1 m Tubing/Kit