Läs mer
Cellpath System II Hex™ Vävnadsbearbetningskassetter (förpackade)
Produktkod. 30226229
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30226229 Vitt
1 options
Produktkod. 30226229 Leverantör Cellpath Leverantörsnummer EAD010204H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1986.51 SEK
    1099.76 SEK / Paket med 1500
    Save 886.75 SEK
    44% Av
 Begränsad artikel
I lager
Förladdat i behållare för användning med automatiserade skrivare och skrivare av karuselltyp. CellPath System II Hex Tissue Processing Cassettes (Hoppered) har unik bikakedesign som ökar den öppna ytan jämfört med traditionella runda perforeringar, vilket möjliggör ökat reagensflöde för förbättrad bearbetning och ett styvare block vid sektionering.
  • Förladdat i magasin för användning med automatiserade kassetter och skrivare av karuselltyp
  • Tillverkad av –högkvalitativ jungfrulig acetylharts
  • Sexkantiga perforeringar arrangerade i bikakestruktur för att bättre utnyttja den tillgängliga ytan
  • Unikt arrangemang ökar den öppna ytan och ökar därmed reagensflödet genom och förbättrar provfärgning och analystid
  • Extra tjocka sidoväggar ökar styvheten och stabiliteten för högkvalitativ sektionering
  • Designad för att passa Thermo Printmate och Micro-writer –kassettskrivmaskiner
  • Finns i 15 lagerfärger som färgkodar olika typer av arbetsbelastning eller applikationer
Specifikationer
Kvantitet 1500/Pk.
Färg Vitt
Material Acetylharts
Produkttyp Tissue Processing Cassette i Hopper tub