Läs mer
Cellpath System II Hex™ Vävnadsbearbetningskassetter (förpackade)
Produktkod. p-5040303
Färg:
Vitt
Produktkod. 30226229
Brand: Cellpath EAD010204H
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förladdat i behållare för användning med automatiserade skrivare och skrivare av karuselltyp. CellPath System II Hex Tissue Processing Cassettes (Hoppered) har unik bikakedesign som ökar den öppna ytan jämfört med traditionella runda perforeringar, vilket möjliggör ökat reagensflöde för förbättrad bearbetning och ett styvare block vid sektionering.
  • Förladdat i magasin för användning med automatiserade kassetter och skrivare av karuselltyp
  • Tillverkad av –högkvalitativ jungfrulig acetylharts
  • Sexkantiga perforeringar arrangerade i bikakestruktur för att bättre utnyttja den tillgängliga ytan
  • Unikt arrangemang ökar den öppna ytan och ökar därmed reagensflödet genom och förbättrar provfärgning och analystid
  • Extra tjocka sidoväggar ökar styvheten och stabiliteten för högkvalitativ sektionering
  • Designad för att passa Thermo Printmate och Micro-writer –kassettskrivmaskiner
  • Finns i 15 lagerfärger som färgkodar olika typer av arbetsbelastning eller applikationer
Specifikationer
Kvantitet 1500/Pk.
Färg Vitt
Material Acetylharts
Produkttyp Tissue Processing Cassette i Hopper tub