Läs mer
Cellpath Återanvändbara basformar i rostfritt stål
Produktkod. 30226275
Change view
Mått (L x B x H):
7 x 7 x 5 mm
10 x 24 x 5 mm
14 x 24 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
30 x 24 x 9 mm
37 x 24 x 9 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H)
30226275 30 x 24 x 9 mm
30226270 7 x 7 x 5 mm
30226276 37 x 24 x 9 mm
30226272 14 x 24 x 5 mm
30226274 24 x 24 x 5 mm
30226271 10 x 24 x 5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30226275 Leverantör Cellpath Leverantörsnummer GBB301405A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    425.85 SEK
    251.18 SEK / Paket med 5
    Save 174.67 SEK
    41% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Idealisk för liggande och bröstkärnor och kan användas med både galler- och lamellbearbetningskassetter för både horisontell och vertikal sektionering. Cellpath Återanvändbara basformar i rostfritt stål är tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål som sätter stopp för omfattande trimning av vax.
  • Tillverkad av återanvändbart rostfritt stål
  • Stapelbar för att minska lagringsutrymmet
  • Invändiga rundade hörn möjliggör enkel borttagning av vaxblocket
  • Har förlängda kanter som förhindrar tippning och ger ett greppområde för enkel hantering
  • Finns i många olika storlekar
  • GBB-0714-05A lämplig för användning med nål- och stansbiopsier
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Mått (L x B x H) 30 x 24 x 9 mm
Kvantitet 5/Pk.