Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 6 50 000 D MWCO Standard RC Förvättade dialyssatser
Diameter (metrisk):
7.5 mm
18 mm
22 mm
Längd (metrisk):
0,45 ml/cm vol./längd
2,5 ml/cm vol./längd
3,7 ml/cm vol./längd
Förpackningsstorlek:
1m
Beskrivning
Innehåller
- 1 meter av Spectra/Por 6 Dialysslangar
- 1 Standard Spectra/Por Stängning (för flytkraft)
- 1 Viktad Spectra/Por Stängning (för orientering)
- 5 Slangöppningar
- Tydlig, flexibel, studera standardkvalitet Regenererad cellulosa (RC ) dialysmembran
- Membran förpackat vått i konserveringslösning av 0,05 % natriumazid
- Satser tillgängliga i 1 m slanglängder idealiska för membranutvärdering och kvalificering
- Inkludera ett par förslutningar och bekväma slangöppningsplockar
Specifikationer
Specifikationer
| MWCO | 50 kDa |
| Diameter (metrisk) | 7.5 mm |
| Längd (metrisk) | 0,45 ml/cm vol./längd |
| Kvantitet | 1 m slang/sats |