Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 6 10 kD MWCO Standard RC Förvättade dialyssatser
Produktkod. 15390722
Diameter (metrisk):
7.5 mm
15 mm
20.4 mm
29 mm
Längd (metrisk):
0,45 ml/cm vol./längd
1,8 ml/cm vol./längd
3,3 ml/cm vol./längd
6,4 ml/cm vol./längd
Förpackningsstorlek:
1m
Produktkod. 15390722
Brand: Spectrum™ 132574T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
  • 1 meter av Spectra/Por 6 Dialysslangar
  • 1 Standard Spectra/Por Stängning (för flytkraft)
  • 1 Viktad Spectra/Por Stängning (för orientering)
  • 5 Slangöppningar
Med förvättade färdiga slangar som inte kräver blötläggning för att avlägsna glycerol
  • Tydlig, flexibel, studera standardkvalitet Regenererad cellulosa (RC ) dialysmembran
  • Membran förpackat vått i konserveringslösning av 0,05 % natriumazid
  • Satser tillgängliga i 1 m slanglängder idealiska för membranutvärdering och kvalificering
  • Inkludera ett par förslutningar och bekväma slangöppningsplockar
Specifikationer
MWCO 10 kDa
Diameter (metrisk) 20.4 mm
Längd (metrisk) 3,3 ml/cm vol./längd
Kvantitet 1 m slang/sats