missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aluminum, Al/Mg, AA 6063, A96063, ARMI∣MBH
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 g
Beskrivning
Aluminum, Al/Mg, AA 6063, A96063
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron, Chromium, Copper, Gallium, Iron, Lead, Magnesium, Manganese, Nickel, Silicon, Tin, Titanium, Vanadium, Ytterbium, Zinc, Zirconium |
| Kvantitet | 50 g |
| Vikt | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Zirconium: 0.0008%, Lead: 0.001%, Boron: 0.0014%, Tin: 0.0014%, Nickel: 0.0066%, Chromium: 0.011%, Zinc: 0.0122%, Titanium: 0.013%, Vanadium: 0.0131%, Gallium: 0.0139%, Copper: 0.023%, Manganese: 0.039%, Iron: 0.203%, Silicon: 0.47%, Magnesium: 0.56%, Ytterbium <0.001 ppm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering