Läs mer
Carbon Steel, AISI 1055, G10550, 50g, ARMI∣MBH
Kvantitet:
50 g
Beskrivning
Carbon Steel, AISI 1055, G10550, 50g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium, Arsenic, Carbon, Chromium, Copper, Manganese, Molybdenum, Nickel, Nitrogen, Phosphorus, Silicon, Tin, Zinc |
| Kvantitet | 50 g |
| Vikt | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Tin 0.0018%, Nitrogen: 0.0051%, Arsenic: 0.0059%, Molybdenum: 0.0086%, Phosphorus: 0.0184%, Nickel: 0.0247%, Copper: 0.029%, Aluminium: 0.0325%, Silicon: 0.281%, Chromium: 0.338%, Carbon: 0.549%, Manganese: 0.685%, Zinc: 0.0016% |