missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Magnesium, SUS, 50g, ARMI∣MBH
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 g
Beskrivning
Magnesium, SUS, 50g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beryllium/Cadmium/Tin/Silicon/Nickel/Silver/Lead/Copper/Zinc/Aluminium/Manganese/Iron |
| CAS | 7439-95-4 |
| Kvantitet | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Beryllium 0.0005 %/Cadmium 0.005 %/Tin 0.005 %/Silicon 0.01 %/Nickel 0.02 %/Silver 0.02 %/Lead 0.04 %/Copper 0.07 %/Zinc 0.09 %/Aluminium 0.4 %/Manganese 0.8 %/Iron <0.005 % |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering