Läs mer
Sampling Systems™ 50L rostfri stålbehållare med vippklämmor och silikontätning
Produktkod. 15839037 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15839037 50 l
1 options
Produktkod. 15839037 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A69450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14725.00 SEK
    13697.85 SEK / Paket med 1
    Save 1027.15 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 17-03-2027
Multifunktionsbehållare med lätt konstruktion för ett brett spektrum av lagringsändamål i laboratoriet.
  • Inre fri från sprickor
  • Två stadiga handtag
  • Tätt sittande infällt lock med handtag
  • Platt botten med ringklocka för extra skydd
  • Vippklämmor som används för att säkert hålla locket på plats
  • Tillverkad av 304 rostfritt stål
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Förslutningstyp Infällt lock
Kapacitet (metrisk) 50 l
För användning med (applikation) Allmän lagring
Material Rostfritt stål
Inkluderar Vippklämmor, silikontätning
Form Rund
Höjd (metrisk) 560 mm
Diameter (metrisk) Yttre 350 mm