Läs mer
Tocris Bioscience™ Procaterol hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18792604
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18792604
Brand: Tocris Bioscience™ 1102/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent β2 agonist
Specific and very potent β2 agonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62929-91-3
Molekylformel C16H23ClN2O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Procaterol hydrochloride
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 326.82
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 326.821