Läs mer
Gilson™ 50SC Pump Head
Handla allt Gilson Produkter
Flödeshastighet:
50 mL/min
Beskrivning
- Compatible with Gilson™ 305 and 306 HPLC pumping systems
- Made of stainless steel
- Designed for quick and easy maintenance
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 50 mL/min |
| För användning med | 305/306 HPLC Pumping Systems |
| Material | Stainless Steel |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Typ | Pump Head |
| Maximalt tryck | 2030 PSI |
| Material för fodral | Stainless Steel |