Läs mer
Fisherbrand™ Q55 Sonicator utan sond
Produktkod. 12901161 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Spänning:
110 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
12901161 110 V Varje
1 options
Produktkod. 12901161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17960.00 SEK
    17119.36 SEK / Paket med 1
    Save 840.64 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Effektiv för standardcellavbrott och många andra små volymapplikationer. Fisherbrand™ Q55 Sonicator är en kompakt och kostnadseffektiv ultraljudsprocessor som tar mindre bänkutrymme än någon enhet på marknaden.
  • Minsta enhet som finns
  • Tumbrytare eller kontinuerlig drift
  • Enkel och effektiv drift
Specifikationer
Spänning 110 V
Elektriska krav 110V, 50/60 Hz
Wattal 55 W
Mått (L x B x H) 203 x 190 x 146 mm (8 x 7,5 x 5,75 tum)
Inkluderar Generator, konverter, 3 mm diameter sond, strömkabel, konverterkabel och skiftnyckelsats
Modell Q55