Läs mer
Fisherbrand™ 51 Expansion Short Style Glass Shell Vials utan förslutningar
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
Flaskor med kort skal är idealiska för förvaring av torra produkter.
- Vanlig toppdesign
- Lab förpackningsmängder
- Tillverkad av 51 expansionsborosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass B krav
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym (metrisk) | 4 ml |
| För användning med (applikation) | Idealisk för förvaring av torra produkter |
| Antal per förpackning | 144 |
| Volym (engelska) | 1 dr. |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |