Läs mer
Fisherbrand™ 51 Expansion Short Style Glass Shell Vials utan förslutningar
Produktkod. 17435839 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
Höjd (metrisk):
35 mm
45 mm
Volym (engelska):
0,5 dr.
1 dr.
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
Produktkod. 17435839
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flaskor med kort skal är idealiska för förvaring av torra produkter.
  • Vanlig toppdesign
  • Lab förpackningsmängder
  • Tillverkad av 51 expansionsborosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass B krav
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borsilikatglas
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Volym (metrisk) 2 ml
För användning med (applikation) Idealisk för förvaring av torra produkter
Antal per förpackning 144
Volym (engelska) 0,5 dr.
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Höjd (metrisk) 35 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM E438
Typ Skalflaska