Läs mer
Dostmann Electronic™ ProScan 520 infraröd termometer
Mått (L x B x H):
190 x 38 x 45 mm
Beskrivning
- För beröringsfri mätning av yttemperatur
- Högsta precision tack vare speciell glaslins
- Lasersyn
- USB port för onlinemätning och 20 mätdatalagring
- MAX-MIN-HOLD-LOCK-DIF-AVG-funktioner
- Visuellt och akustiskt larm vid fritt justerbara temperaturvärden (övre/nedre gräns)
- Justerbar emissivitet
- Bakgrundsbelysning
- °C/° F-switchbar
- Windows-programvara, termoelementsensor typ K ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 190 x 38 x 45 mm |
| Emissionsförmåga | 0,100 till 1,500 |
| Inkluderar | USB-port, kabel, programvara, termoelementuttag, sond |
| Modell | Proscan 520 |
| Sondtyp | Typ K termoelement |
| Upplösning | Optisk upplösning: 40:1 |
| Vikt (metrisk) | 550 g |
| Produkttyp | Termometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 760 °C (infraröd), 1370 °C (termoelement) |
| Min. Temperatur (metrisk) | -32 °C (infraröd), -64 °C (termoelement) |
| Visa mer |