Läs mer
SHOWA™ Duracoil 546 Skärbeständiga handskar, polyuretanbeläggning
Beskrivning
- 13-gauge sömlöst stickat foder med HPPE
- Skummad polyuretan handflata för säkert grepp
- Lätt, flexibel liner med elastisk stickad handled
- Design med öppen rygg som andas
- Ökad skärmotståndsprestanda tack vare konstruerad fiberomslagsteknik
- PU-skumbeläggning skyddar handen från oljor och skavsår
- Maximal komfort vid utförande av känsliga uppgifter tack vare mjuka och flexibla HPPE-egenskaper kombinerat med hög multifilamentinpackningsteknik
- Andningsbar handrygg för att minska svett och hålla händerna torra
- Ergonomiskt utformad för att replikera de naturliga kurvorna för ökad fingerfärdighet och längre användning
- Sömlös stickning designad för att förhindra irritation
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI/ISEA 105-16: A3 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 388:2016: Skärnivå C |
| Konstruktion | Sömlös stickning |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Grå |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A3 |
| Hand | Specific |
| Material | HPPE, Polyester |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Storlek | Liten |
| Visa mer |