Läs mer
SHOWA™ Duracoil 546 Skärbeständiga handskar, polyuretanbeläggning
Produktkod. p-7156828
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17767617 Liten
17757617 Intermediär
17747617 Betydande
17777617 X-large
17787617 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17767617 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer Duracoil 54606S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ultrabekväm multifunktionshandske med slitstarka skärtåliga egenskaper för precisionshantering.
  • 13-gauge sömlöst stickat foder med HPPE
  • Skummad polyuretan handflata för säkert grepp
  • Lätt, flexibel liner med elastisk stickad handled
  • Design med öppen rygg som andas
  • Ökad skärmotståndsprestanda tack vare konstruerad fiberomslagsteknik
  • PU-skumbeläggning skyddar handen från oljor och skavsår
  • Maximal komfort vid utförande av känsliga uppgifter tack vare mjuka och flexibla HPPE-egenskaper kombinerat med hög multifilamentinpackningsteknik
  • Andningsbar handrygg för att minska svett och hålla händerna torra
  • Ergonomiskt utformad för att replikera de naturliga kurvorna för ökad fingerfärdighet och längre användning
  • Sömlös stickning designad för att förhindra irritation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI/ISEA 105-16: A3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 388:2016: Skärnivå C
Konstruktion Sömlös stickning
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Grå
Betyg för skärmotstånd ANSI A3
Material HPPE, Polyester
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek Liten
EN388 Standard EN 388:4X42C
För användning med (applikation) Reservdelshantering, lätt montering, mekanisk, bil, tappning, glas och fönster
Modell 546S
Serie 546-serien
Garnmätare 13