Läs mer
Jenway™ 570 bärbar pH-mätare, mV-mätare levereras i väska med epoxikombination pH-elektrod, ATC-sond och batterier
Produktkod. 15504543
Change view
Område (pH):
-2 till 16
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Område (pH) unitSize
15504543 -2 till 16 Varje
1 options
Produktkod. 15504543 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 1008855
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
570 bärbar pH-mätare, mV-mätare levereras i väska med epoxikombination pH-elektrod, ATC-sond och batterier. Är en generell pH-, mV- och temperaturmätare med en integrerad gummitätning för att säkerställa att den är helt vattentät. Denna modell visar antingen temperaturkompenserade pH-avläsningar eller elektrodpotential och temperatur.
  • Visar pH och temperatur samtidigt
  • Automatisk kalibrering
  • Manuell eller automatisk temperaturkompensation (ATC)
  • Automatisk avstängning 10 minuter
  • 2500 timmars batteritid
  • 2 års garanti
Specifications
Inkluderar Bärväska med epoxi pH-elektrod, ATC-sond, buffertpåsar och batterier
Noggrannhet (temperatur) ±0,04 °C
Noggrannhet (mV) ±1
Noggrannhet (pH) ±0,02
Område (pH) -2 till 16
Upplösning (pH) 0.01
Räckvidd (mV) -1000 till 1000
Upplösning (mV) 1mV
Kalibreringspunkter 2
Temperaturområde (metriskt) -39,9 °C till +149,9 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
IP-betyg IP-66/67
Mått (L x B x H) 141 x 71 x 32 mm
Vikt (metrisk) 230 g
Garanti 2 år
Temperaturkompensation 0 °C till 100 °C
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ pH-, mV- och temperaturmätare
Batteritid 2500 hr.