Description
- Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
- Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
- Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | S-4-104 - Inkluderar 750 mL runda hinkar (x4) |
| Typ | Rotor |
| Kapacitet | 4 x 750 ml |
| Max. RCF | 3 214 x g |
| Max. Hastighet | 3 900 varv/min |
| För användning med (utrustning) | Centrifuger 5810 / 5810 R |
| Inkluderar | 750 mL runda hinkar (x4) |